Merck
656283
Sigma-Aldrich
3-乙基-5-甲基-4-异唑甲酸乙酯
97%
别名:
3-乙基-5-甲基异唑-4-羧酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO3
分子量:
183.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4630
bp
71-72 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1c(C)onc1CC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-4-7-8(6(3)13-10-7)9(11)12-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup