Merck
656186
Sigma-Aldrich
3-(2,4-二氯苯基)丙酸
97%
别名:
2,4-二氯氢肉桂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
219.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
89-93 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI key
HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)