Merck
656143
Sigma-Aldrich
6-(甲硫基)-1-茚酮
96%
别名:
2,3-二氢-6-(甲硫基)-1H-茚-1-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10OS
分子量:
178.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
105-109 °C
SMILES 字串
CSc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI 密鑰
NHJZHQRRHNSFCH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)