化驗
97%
形狀
solid
mp
82-85 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C13H11NO2/c1-16-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-3-11(9-15)14-13/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
JLUDQJVIZSPJFQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3