Merck
654930
Sigma-Aldrich
(2-甲氧基苯基)三氟硼酸钾
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4BF3K
分子量:
214.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
>230 °C
SMILES 字串
[K+].COc1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3