Merck
654744
Sigma-Aldrich
4-氰基苯硫脲
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCC6H4NHCSNH2
CAS号:
分子量:
177.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
201-205 °C
SMILES字符串
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N3S/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)11-8(10)12/h1-4H,(H3,10,11,12)
InChI key
LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)