Merck
654701
Sigma-Aldrich
3-吗啉苯甲酸甲酯
97%
别名:
1-(3-甲氧羰基苯基)吗啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO3
分子量:
221.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(c1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-15-12(14)10-3-2-4-11(9-10)13-5-7-16-8-6-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
InChI 密鑰
UZHOTUXOPYLESN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup