About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12N4S
CAS号:
分子量:
232.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
151-155 °C (lit.)
SMILES字符串
S=C(N1CCCC1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H12N4S/c16-11(14-7-3-4-8-14)15-10-6-2-1-5-9(10)12-13-15/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CVAUDFJIDMTIES-UHFFFAOYSA-N
应用
- Used as a thioacylating agent
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3