Merck
654582
Sigma-Aldrich
N-(2-丙烯基)-1H-苯并三唑-1-硫代酰胺
96%
别名:
苯并三唑-1-羧硫代酸烯丙基酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N4S
分子量:
218.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
56-60 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CCNC(=S)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N4S/c1-2-7-11-10(15)14-9-6-4-3-5-8(9)12-13-14/h2-6H,1,7H2,(H,11,15)
InChI 密鑰
NEHKVFMFTNUABB-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for preparation of:
  • Substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas by substitution reactions with hydrazines or hydroxylamines
Used as:
  • Thioacylating agent in the preparation of thioureas
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3