Merck
654175
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 2-碘酰基苯甲酰胺
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g I loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
標籤範圍
0.5-1.0 mmol/g I loading
粒徑
50-100 mesh
應用
用于将醇转化为醛或酮的温和氧化剂。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Simple preparation of polymer supported IBX esters and amides and their oxidative properties.
Woo-Jae Chung, Duk-Ki Kim and Yoon-Sik Lee
Tetrahedron Letters, 44 (2003)