Merck
653942
Sigma-Aldrich
(反式)-2-环丙基乙烯基硼酸频哪醇酯
96%
别名:
(E)-2-环丙基乙烯基硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19BO2
分子量:
194.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
90-95 °C/3-4 mmHg (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C2CC2
InChI
1S/C11H19BO2/c1-10(2)11(3,4)14-12(13-10)8-7-9-5-6-9/h7-9H,5-6H2,1-4H3/b8-7+
InChI 密鑰
FCWYPDPDAZGFRJ-BQYQJAHWSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F
閃點(°C)
93.3 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)