Merck
653829
Sigma-Aldrich
2,4-二氯苯乙基溴
96%
别名:
1-(2-溴乙基)-2,4-二氯苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(Cl)2CH2CH2Br
分子量:
253.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.584 (lit.)
密度
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(CCBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7BrCl2/c9-4-3-6-1-2-7(10)5-8(6)11/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
BJTSTVKJPXWNIY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)