Merck
653772
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(6-溴-2-吡啶基)哌嗪
97%
别名:
2-(N-Boc-哌嗪-1-基)-6-溴吡啶, 4-(6′-溴吡啶-2′-基)哌嗪-1-羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20BrN3O2
分子量:
342.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
94-98 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2cccc(Br)n2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-9-7-17(8-10-18)12-6-4-5-11(15)16-12/h4-6H,7-10H2,1-3H3
InChI 密鑰
CQSAPHUUCUUHNS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)