Merck
653616
Sigma-Aldrich
叔戊基甲基-d3
99 atom % D, 97% (CP)
别名:
1,1-二甲丙基甲基-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D3H11O
分子量:
105.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
97% (CP)
bp
85-86 °C (lit.)
密度
0.793 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i4D3
InChI 密鑰
HVZJRWJGKQPSFL-GKOSEXJESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)