Merck
653349
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-氨基哌啶-1-基)-2-(呋喃-2-基)乙酸
97%
别名:
2-(4-N-(叔丁氧羰基)氨基哌啶-1-基)-2-(呋喃-2-基)乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24N2O5
分子量:
324.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C16H24N2O5/c1-16(2,3)23-15(21)17-11-6-8-18(9-7-11)13(14(19)20)12-5-4-10-22-12/h4-5,10-11,13H,6-9H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)
InChI key
YPMFFOGSMOXXLA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)