Merck
652113
Sigma-Aldrich
3-(2′-氟苄氧基)苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12BFO3
分子量:
246.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
powder
mp
94-106 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2F)c1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
CPTYKSHXZNSHLB-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)