About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2C6H2(OCH3)(OH)CO2CH3
CAS号:
分子量:
222.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
54-58 °C (lit.)
官能基
allyl
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9(12(14)16-3)11(13)10(7-8)15-2/h4,6-7,13H,1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
LYSUGZLJKRSLHM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3