About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9ClO2S
CAS号:
分子量:
156.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
密度
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter