Merck
651613
Sigma-Aldrich
3-硝基4-氨基苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-硝基-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷-2-基)苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17BN2O4
分子量:
264.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
157.1-172.4 °C
官能团
nitro
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17BN2O4/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)8-5-6-9(14)10(7-8)15(16)17/h5-7H,14H2,1-4H3
InChI key
QOYJKGGBFKVKDP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)