About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H28N2O4
CAS号:
分子量:
408.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +6.0±3°, c = 1 in chloroform
mp
172-180 °C (DSC)
官能团
Boc
Fmoc
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m0/s1
InChI key
WTCWZRXHMNBOCY-INIZCTEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3