Merck
651222
Sigma-Aldrich
4-[3′-(三氟甲基)苯氧基甲基]苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12BF3O3
分子量:
296.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
InChI 密鑰
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)