Merck
651044
Sigma-Aldrich
4-(4′-氯苄氧基)苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12BClO3
分子量:
262.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
RONZDKNBNIRWIV-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有不定量的酸酐
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)