Merck
650994
Sigma-Aldrich
2,4-二丁氧基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H23BO4
分子量:
266.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
99-104 °C
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCCC)c1
InChI
1S/C14H23BO4/c1-3-5-9-18-12-7-8-13(15(16)17)14(11-12)19-10-6-4-2/h7-8,11,16-17H,3-6,9-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
RZGMDQYKUFKOMM-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Synthesis of phenoxazine dyes for dye-sensitized solar cells
  • Sythesis of donors for comparison of structural and spectral characteristics of chromophores for dye-sensitized solar cells
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)