化驗
97%
形狀
solid
mp
35-40 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
N-叔丁氧羰基-3-哌啶酮用于立体控制合成手性化合物。
注意
Handle under glove bag/N2.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3