About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15FN2
CAS号:
分子量:
194.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
折射率
n20/D 1.5330 (lit.)
沸点
93-96 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
InChI key
IGVNZJBYRPULAI-UHFFFAOYSA-N
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C