Merck
649945
Sigma-Aldrich
2-溴-3-吡啶基三氟甲磺酸酯
96%
别名:
2-Bromo-3-pyridyl triflate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrF3NO3S
分子量:
306.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.4806
密度
1.7869 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
BrC1=NC=CC=C1OS(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C6H3BrF3NO3S/c7-5-4(2-1-3-11-5)14-15(12,13)6(8,9)10/h1-3H
InChI 密鑰
DWJIUNKBHIJMPC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C