Merck
649783
Sigma-Aldrich
聚(乙撑二氧噻吩)-block-聚(乙二醇)溶液
1 wt % dispersion in propylene carbonate, contains perchlorate as dopant
别名:
Aedotron C-PC, PEDOT-block-PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
包含
perchlorate as dopant
濃度
1 wt % dispersion in propylene carbonate
傅導性
0.5-3 S/cm (bulk)
密度
1.189 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请单击此链接查阅 Aedotron/Oligotron 选择指南表
應用
碳酸丙烯酯可用于在多种基底上铸膜,尤其适合浸涂和喷涂工艺。碳酸丙烯酯是高沸点溶剂,需要在真空条件下加热(例如 80°C)干燥。
导电聚合物。用作 OLED 和多种有机电子学应用(柔性线路、电容器和电池)中的防静电层和空穴传输层。
注意
请在室温下保存本品(切勿冷冻或冷藏)。如果产品出现少许沉淀,属于正常现象。使用前,请搅拌、超声并过滤。可在移液管前端填充玻璃棉,用于简易过滤。未按照要求保存本品,将严重缩短本品的保质期。如果产品发生严重的聚合反应,或如果产品经超声/过滤后仍无法达到良好的铸膜溶液条件,则不应继续使用。
法律資訊
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)