Merck
649767
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-氨甲基吡啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O2
分子量:
208.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
80-85 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccncc1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
KXCFJDZVQLRYSI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)