Merck
649619
Sigma-Aldrich
聚(双(乙氧基)膦腈)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C4H10NPO2)n
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
表单
solid
溶解性
acetone: soluble
λmax
234 nm
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)