Merck
649589
Sigma-Aldrich
聚合物键合型聚乙二醇二(3-甲基亚磺酰基)丙酸酯
extent of labeling: ~0.87 mmol/g S loading
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
表单
solid
质量水平
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
标记范围
~0.87 mmol/g S loading
储存温度
2-8°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)