Merck
649392
Sigma-Aldrich
3-氨基-5-(4-硝基苯基)噻吩-2-羧酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12N2O4S
CAS号:
分子量:
292.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1sc(cc1N)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H12N2O4S/c1-2-19-13(16)12-10(14)7-11(20-12)8-3-5-9(6-4-8)15(17)18/h3-7H,2,14H2,1H3
InChI 密鑰
LUFNXFXZMZYAKC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3