化驗
97%
形狀
solid
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)11(2,9)10/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1