About This Item
线性分子式:
FC6H4N=CHC6H4CH=NC6H4F
CAS号:
分子量:
320.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
151-155 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H14F2N2/c21-17-5-9-19(10-6-17)23-13-15-1-2-16(4-3-15)14-24-20-11-7-18(22)8-12-20/h1-14H/b23-13+,24-14+
InChI key
VBCDABROGMPOGB-RNIAWFEPSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3