Merck
648825
Sigma-Aldrich
5-甲基吡啶-2-硼酸 N-苯基二乙醇胺酯
别名:
2-(5-甲基-吡啶-2-基)-6-苯基-(1,3,6,2)二氧氮杂硼戊环, 5-甲基-2-吡啶硼酸 N-苯基二乙醇胺酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19BN2O2
分子量:
282.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C=N1)=CC=C1B2OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO2
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-7-8-16(18-13-14)17-20-11-9-19(10-12-21-17)15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13H,9-12H2,1H3
InChI 密鑰
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的异丙醇和 N-苯基二乙醇胺稳定剂
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3