Merck
648728
Sigma-Aldrich
4-溴-2-甲基噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrS
CAS号:
分子量:
177.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5740 (lit.)
沸点
74-76 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
ABMUSXPGSSMPLK-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.4 °F
闪点(°C)
68 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)