Merck
648612
Sigma-Aldrich
2′-脱氧胞苷-13C9,15N3 5′-单磷酸 钠盐
≥98 atom %, ≥95% (CP)
别名:
dCMP-13C9,15N3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C9H1215N3Na2O7P
分子量:
363.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom %
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+12
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15N]([13CH]=[13CH]1)[13C@H]2[13CH2][13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(O)(O)=O)O2
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves