化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3
InChI 密鑰
VTEOTZPEMDQENX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup