Merck
647586
Sigma-Aldrich
3-氯-2-硝基苯甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(NO2)CH2OH
CAS号:
分子量:
187.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
65-69 °C (lit.)
官能团
chloro
hydroxyl
nitro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCc1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI key
ZSMDJSXEFYWXPD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)