About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H27NO
CAS号:
分子量:
357.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
159-163 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
OC([C@H](N1CCCCC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H27NO/c27-25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24(21-13-5-1-6-14-21)26-19-11-4-12-20-26/h1-3,5-10,13-18,24,27H,4,11-12,19-20H2/t24-/m1/s1
InChI key
BCFJVZGZDXPFBN-XMMPIXPASA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves