Merck
647373
Sigma-Aldrich
2,3-二溴苯并[b]噻吩
97%
别名:
2,3-二溴苯并噻吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4Br2S
CAS号:
分子量:
291.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
58-62 °C (lit.)
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1sc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C8H4Br2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
InChI key
TWZSIAFEFBKCNN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)