Merck
647179
Sigma-Aldrich
4-氨基-N-甲基-α-甲苯磺酰胺
97%
别名:
4-氨基-N-甲基苯甲磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O2S
分子量:
200.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
140-142 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
InChI 密鑰
CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)