Merck
645729
Sigma-Aldrich
2-溴-6-氟-3-丙氧基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11BBrFO3
分子量:
276.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
83-88 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCOc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C9H11BBrFO3/c1-2-5-15-7-4-3-6(12)8(9(7)11)10(13)14/h3-4,13-14H,2,5H2,1H3
InChI 密鑰
AIRJDYNENADRSB-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3