Merck
645621
Sigma-Aldrich
2-溴-3-甲基苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br(CH3)C6H3NH2
CAS号:
分子量:
186.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
48 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Cc1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)