Merck
645079
Sigma-Aldrich
5-苯基异噁唑-3-羧酸酰肼
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N3O2
CAS号:
分子量:
203.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
149-153 °C (lit.)
官能团
amine
hydrazine
phenyl
SMILES字符串
NNC(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-12-10(14)8-6-9(15-13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,12,14)
InChI key
XBHLFCQJZLLQDJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)