Merck
645036
Sigma-Aldrich
5-(4-氯苯基)异噁唑-3-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6ClNO2
分子量:
207.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
InChI 密鑰
TUGDVOPMQBYENX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves