Merck
644870
Sigma-Aldrich
3-异丙基吡唑-4-甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2O2
分子量:
154.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
215-219 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)c1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)6-5(7(10)11)3-8-9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
SWNONMWOFAXQHM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)