Merck
644641
Sigma-Aldrich
5-(4-氟苯基)异噁唑-3-甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8FNO2
分子量:
193.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
79-84 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-5,13H,6H2
InChI 密鑰
PALZYEIQXXRYMW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)