Merck
644110
Sigma-Aldrich
N-(2,3-环氧丙基)邻苯二甲酰亚胺
≥95.0%
别名:
N-环氧丙基邻苯二甲酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO3
CAS号:
分子量:
203.19
Beilstein:
171277
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
≥95.0%
表单
solid
mp
92-98 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI key
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)