Merck
644048
Sigma-Aldrich
4-(4-氨基苯基)苯甲腈
95%
别名:
4′-氨基-[1,1′-联苯]-4-腈, 4′-氨基联苯-4-腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N2
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
182-186 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8H,15H2
InChI 密鑰
CPJQKNUJNWPAPH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)