About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N2
CAS号:
分子量:
194.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8H,15H2
InChI key
CYKMHHNPZOCBKT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3